Få mere at vide
HUBER 10 L termovæske
Temperaturområde:
-10 °C til +120 °C
-20 °C til 195 °C til 235 °C
-40 °C til +165 °C til 220 °C
-60 °C til 115 °C til 200 °C
-80 °C til +100 °C til 250 °C
-80 °C til +55 °C
-90 °C til +55 °C til 170 °C
20 °C til 275 °C
Temperatur (metrisk) Maksimum:
100 °C åbent bad, 250 °C lukkede applikationer (Unistats™ )
115 °C åbent bad, 200 °C lukkede applikationer (Unistats™ )
120 °C
165 °C åbent bad, 220 °C lukkede applikationer (Unistats™ )
195 °C åbent bad, 235 °C lukkede applikationer (Unistats™ )
275 °C
55 °C
55 °C åbent bad, 170 °C lukkede applikationer (Unistats™ )
Viskositet:
10 mm 2 /sek.
20 mm 2 /sek.
3 mm 2 /sek.
5 mm 2 /sek.
50 mm 2 /sek.
8 mm 2 /sek.
Type:
Silicium olie
Syntetisk olie
Pakningsstørrelse:
10 L
Beskrivelse
- Termovæsker til mange temperaturstyringsapplikationer
- Vis de bedst mulige termodynamiske og miljømæssige egenskaber
- Sikker pålidelig drift er afhængig af overholdelse af sikkerhedsstandarder for at sikre optimale resultater
- Mange varianter har højere maksimal temperatur, når de bruges i en Unistat™ lukket ansøgning
- Praktiske 10L dåser med silicium eller syntetisk olie til moderat store opbevarings- eller arbejdsrum
Tekniske data
Tekniske data
| Temperaturområde | -90 °C til +55 °C til 170 °C |
| Type | Silicium olie |
| Mængde | 10 L |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 55 °C åbent bad, 170 °C lukkede applikationer (Unistats™ ) |
| Viskositet | 3 mm 2 /sek. |