Få mere at vide
10H-Phenothiazine 5-oxid, TRC
Artikelnummer. 30421033
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421033 50 mg
30420055 500 mg
30412584 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30421033 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP31809850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1207-71-2
Molekylær formel C12H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 215.27
Synonym Phenothiazine 5-Oxide, NSC 3554, Phenothiazine S-Oxide
IUPAC navn 10H-phenothiazine 5-oxid
SMIL O=S1c2ccccc2Nc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10H-Phenothiazine 5-Oxide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9NOS/c14-15-11-7-3-1-5-9(11)13-10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8,13H
Formel vægt 215.0405