Få mere at vide
10H-phenothiazin-10-propansulfonsyrenatriumsalt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16524264 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16524264 5 g
16514264 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16524264 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464000050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2715.00 DKK
    2295.65 DKK / 5g
    Spare 419.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 101199-38-6 | C15H14NNaO3S2 | 343.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101199-38-6
Molekylær formel C15H14NNaO3S2
Molekylvægt (g/mol) 343.39
InChI nøgle VKGYKXFNSKEHED-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn natrium 3-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-sulfonat
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10 H-Phenothiazine-10-propanesulfonic acid sodium salt
Mængde 5 g
Formel vægt 343.39