Få mere at vide
10H-phenothiazin-10-propansulfonsyrenatriumsalt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16514264 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16514264 1 g
16524264 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16514264 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464000010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101199-38-6
Molekylær formel C15H14NNaO3S2
Molekylvægt (g/mol) 343.39
InChI nøgle VKGYKXFNSKEHED-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn natrium 3-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-sulfonat
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10 H-Phenothiazine-10-propanesulfonic acid sodium salt
Mængde 1 g
Formel vægt 343.39