Få mere at vide
(10E)-10-Octadecenoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (10E)-10-Octadecenoic acid |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h8-9H,2-7,10-17H2,1H3,(H,19,20)/b9-8+ |
| Formel vægt | 282.2559 |