Få mere at vide
(10E)-10,11-Didehydro-11-deoxy-6-O-methylerythromycin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (10E)-10,11-Didehydro-11-deoxy-6-O-methylerythromycin A |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C38H67NO12/c1-15-27-36(8,44)17-20(2)29(40)21(3)18-38(10,46-14)33(51-35-30(41)26(39(11)12)16-22(4)47-35)23(5)31(24(6)34(43)49-27)50-28-19-37(9,45-13)32(42)25(7)48-28/h17,21-28,30-33,35,41-42,44H,15-16,18-19H2,1-14H3/b20-17+/t21-,22-,23+,24-,25+,26+,27-,28+,30-,31+,32+,33-,35+,36+,37-,38-/m1/s1 |
| Formel vægt | 729.4663 |