Få mere at vide
10beta-peroxydelta 4-Tibolon, TRC
Artikelnummer. 30132638
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132638 50 mg
30008814 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132638 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP29030050MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105186-34-3
Molekylær formel C21 H28 O4
Molekylvægt (g/mol) 344.44
Synonym 19-Norpregn-4-en-20-yn-3-one, 19-hydroperoxy-17-hydroxy-7-methyl-, (7α,17α)- (9CI), 10-Hydroperoxy-17-hydroxy-7α-methyl-19-nor-10β,17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, 10β-Peroxy δ4-Tibolone, (7R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-10-hydroperoxy-17-hydroxy-7,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one, 10β-Hydroperoxy-17β-hydroxy-7α-methyl-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one
IUPAC navn (7R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-10-hydroperoxy-17-hydroxy-7,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL C[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(OO)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@H]13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10beta-Peroxy delta4-Tibolone
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O4/c1-4-20(23)9-7-16-18-13(2)11-14-12-15(22)5-10-21(14,25-24)17(18)6-8-19(16,20)3/h1,12-13,16-18,23-24H,5-11H2,2-3H3/t13-,16+,17+,18+,19+,20+,21-/m1/s1
Formel vægt 344.1988