Få mere at vide
10Beta-Hydroperoxy Norethindrone Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10Beta-Hydroperoxy Norethindrone Acetate |
| CAS | 13236-11-8 |
| Molekylær formel | C9 H22 Si |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 10-Hydroperoxy-17-hydroxy-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one 17-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H22Si/c1-8(2,3)10(7)9(4,5)6/h10H,1-7H3 |
| SMIL | C[SiH](C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | ditert-butyl(methyl)silane |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.357 |
| Formel vægt | 158.149 |