missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(10Beta)-8,9-Didehydro-6-methyl-ergoline-8-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30363336
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30363336 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363336 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2975352.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (10beta)-8,9-Didehydro-6-methyl-ergoline-8-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 1161651-88-2
Molekylær formel C17H18N2O2
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18N2O2/c1-19-9-11(17(20)21-2)6-13-12-4-3-5-14-16(12)10(8-18-14)7-15(13)19/h3-6,8,13,15,18H,7,9H2,1-2H3/t13-,15+/m0/s1
SMIL CN1[C@]2([C@](C=3C=4C(C2)=CNC4C=CC3)(C=C(C(OC)=O)C1)[H])[H]
IUPAC navn methyl (6aR,10aS)-7-methyl-4,6,6a,7,8,10a-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 282.34
Formel vægt 282.14
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.