missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(10b)-8,9-Didehydro-6-methyl-ergoline-8-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (10beta)-8,9-Didehydro-6-methyl-ergoline-8-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1161651-88-2 |
| Molekylær formel | C17H18N2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N2O2/c1-19-9-11(17(20)21-2)6-13-12-4-3-5-14-16(12)10(8-18-14)7-15(13)19/h3-6,8,13,15,18H,7,9H2,1-2H3/t13-,15+/m0/s1 |
| SMIL | CN1[C@]2([C@](C=3C=4C(C2)=CNC4C=CC3)(C=C(C(OC)=O)C1)[H])[H] |
| IUPAC navn | methyl (6aR,10aS)-7-methyl-4,6,6a,7,8,10a-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.34 |
| Formel vægt | 282.14 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?