Få mere at vide
10Alpha-Methoxy-1-methyl-9,10-dihydrolysergol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylmethoxylumilysergol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N2O2/c1-19-10-13-7-16-18(22-3,8-12(11-21)9-20(16)2)14-5-4-6-15(19)17(13)14/h4-6,10,12,16,21H,7-9,11H2,1-3H3/t12-,16-,18+/m1/s1 |
| Formel vægt | 300.1838 |
| Procent renhed | >95% |