Få mere at vide
10alpha-Hydroxypholcodine ((10S)-10-Hydroxypholcodine), Mikromol™
Beskrivelse
10alpha-Hydroxypholcodine ((10S)-10-Hydroxypholcodine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (10S)-10-Hydroxypholcodine |
| CAS | 433308-87-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (10S)-10-Hydroxypholcodine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H30 N2 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (5α,6α,10α)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-17-methyl-3-[2-(4-morpholinyl)ethoxy]morphinan-6,10-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30N2O5/c1-24-7-6-23-15-3-4-16(26)22(23)30-21-17(29-13-10-25-8-11-28-12-9-25)5-2-14(18(21)23)20(27)19(15)24/h2-5,15-16,19-20,22,26-27H,6-13H2,1H3/t15-,16-,19-,20-,22-,23-/m0/s1 |
| SMIL | CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(OCCN6CCOCC6)ccc([C@H](O)[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35 |
| IUPAC navn | (4S,4aR,7S,7aR,12bS,13S)-3-methyl-9-(2-morpholin-4-ylethoxy)-2,4,4a,7,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7,13-diol |
| Vis mere |