Få mere at vide
10alpha-Hydroxypholcodine ((10S)-10-Hydroxypholcodine), Mikromol™
Artikelnummer. 30052027
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052027 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052027 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0733.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
10alpha-Hydroxypholcodine ((10S)-10-Hydroxypholcodine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (10S)-10-Hydroxypholcodine
CAS 433308-87-3
Analyt- eller komponentnavne (10S)-10-Hydroxypholcodine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H30 N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (5α,6α,10α)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-17-methyl-3-[2-(4-morpholinyl)ethoxy]morphinan-6,10-diol
InChI formel InChI=1S/C23H30N2O5/c1-24-7-6-23-15-3-4-16(26)22(23)30-21-17(29-13-10-25-8-11-28-12-9-25)5-2-14(18(21)23)20(27)19(15)24/h2-5,15-16,19-20,22,26-27H,6-13H2,1H3/t15-,16-,19-,20-,22-,23-/m0/s1
SMIL CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(OCCN6CCOCC6)ccc([C@H](O)[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35
IUPAC navn (4S,4aR,7S,7aR,12bS,13S)-3-methyl-9-(2-morpholin-4-ylethoxy)-2,4,4a,7,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7,13-diol
Molekylvægt (g/mol) 414.4947
Mængde 25 mg
Formel vægt 414.2155 g/mol