missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

10alpha-Hydroxymorphine, Mikromol™

Artikelnummer. 17951186
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17951186 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17951186 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0037.270025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

10alpha-Hydroxymorphine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 10-Hydroxymorphine
CAS 131563-73-0
Analyt- eller komponentnavne 10-Hydroxymorphine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H19 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Androst-4-ene-3beta,17beta-diol, Testosterone Imp. D (EP), Delta4-Androstenediol, (5α,6α,10α)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorphinan-3,6,10-triol, 10α-Hydroxymorphine, 10S-Hydroxymorphine, 7,8-Didehydro-4,5α-epoxy-17-methylmorphinan-3,6α,10α-triol, Morphinan-3,6,10-triol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methyl-, (5α,6α,10α)-
InChI formel InChI=1S/C17H19NO4/c1-18-7-6-17-9-3-5-11(20)16(17)22-15-10(19)4-2-8(12(15)17)14(21)13(9)18/h2-5,9,11,13-14,16,19-21H,6-7H2,1H3/t9-,11-,13-,14-,16-,17-/m0/s1
SMIL CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc([C@H](O)[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35
IUPAC navn (4S,4aR,7S,7aR,12bS,13S)-3-methyl-2,4,4a,7,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7,9,13-triol
Molekylvægt (g/mol) 301.34
Mængde 25 mg
Formel vægt 301.1314 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.