Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ /HDPE Autoklave Stoppose Tubing
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Længde (engelsk):
14''
18 tommer
500 fod
Bredde (engelsk):
2''
3 tommer
4 tommer
6 tommer
7 tommer
9 tommer
10 tommer
12 tommer
14 tommer
18 tommer
24 tommer
28 tommer
36 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
Beskrivelse
- Designet til dampsterilisering
- Anbefales til brug sammen med en sekundær Tyvek™ Steriliseringspose
- Hydrofobisk
- Mikrobiel barriere
- Modstår rivning og punkteringer
- Fnugfri - Kategori (Helmke tromme)
- Fremstillet og pakket i en ISO 6 Renrum
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat |
| Lukketype | Varmeforsegling |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Farmaceutisk udstyr |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |