Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ /HDPE Autoklave Stoppose
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17768487 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
3 x 6 tommer.
4 x 3 tommer.
8 x 5 tommer.
9 x 4 tommer.
10 x 6 tommer.
12 x 8 tommer.
22 x 4 tommer
30 x 6 tommer.
14 x 14 tommer.
15 x 12 tommer.
16 x 16 tommer.
16 x 22 tommer.
18 x 13 tommer.
18 x 15 tommer.
18 x 24 tommer.
22 x 20 tommer.
24 x 18 tommer.
32 x 16 tommer
35 x 10 tommer.
36 x 24 tommer.
38 x 12 tommer.
40 x 24 tommer.
48 x 28 tommer.
Kapacitet (engelsk):
7 oz.
10 oz.
27 oz.
32 oz.
50 oz.
66 oz.
84 oz.
150 oz.
165 oz.
182 oz.
216 oz.
240 oz.
252 oz.
315 oz.
336 oz.
408 oz.
414 oz.
418 oz.
480 oz.
828 oz.
920 oz.
1296 oz.
Unit Size:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 500
Product Code. 17768487
Brand: Keystone Cleanroom Products SBMGTVKHS1215
Only null left
Add to basket
Add to basket
Autoklave propposer til dampsterilisering. Medicinsk karakter DuPont Tyvek og HDPE-filmmaterialer giver overlegen tætningsstyrke for propper, tætninger og tunge udstyrsdele.
  • Designet til dampsterilisering af farmaceutisk produktionsudstyr og komponenter (propper og hætter)
  • 1073B Tyvek™ Side tillader dampgennemtrængning under sterilisering
  • Semi-transparant HDPE-filmside
  • Slagmodstand
  • Konsekvent stærke, dobbeltsvejsede fabriksforseglinger
  • Enestående mikrobiel barriere
  • Modstår rivning og punkteringer fra skarpe og tunge maskindele
  • Fremstillet og pakket ind ISO 6 Renrum
  • Overensstemmelsescertifikater sendes med alle forsendelser
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 165 oz.
Kapacitet (metrisk) 4.88 L
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Lukketype Varmeforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Farmaceutisk udstyr
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Steriliseringsmetode Damp
Temperaturområde (engelsk) <250 °F
Temperaturområde (metrisk) <125 °C
Dimensioner (L x B) 15 x 12 tommer.
Længde (engelsk) 15 tommer
Længde (metrisk) 38.1 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Produkttype Autoklave taske