Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ /HDPE Autoklave Stoppose
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17768477 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
3 x 6 tommer.
4 x 3 tommer.
8 x 5 tommer.
9 x 4 tommer.
10 x 6 tommer.
12 x 8 tommer.
22 x 4 tommer
30 x 6 tommer.
14 x 14 tommer.
15 x 12 tommer.
16 x 16 tommer.
16 x 22 tommer.
18 x 13 tommer.
18 x 15 tommer.
18 x 24 tommer.
22 x 20 tommer.
24 x 18 tommer.
32 x 16 tommer
35 x 10 tommer.
36 x 24 tommer.
38 x 12 tommer.
40 x 24 tommer.
48 x 28 tommer.
Kapacitet (engelsk):
7 oz.
10 oz.
27 oz.
32 oz.
50 oz.
66 oz.
84 oz.
150 oz.
165 oz.
182 oz.
216 oz.
240 oz.
252 oz.
315 oz.
336 oz.
408 oz.
414 oz.
418 oz.
480 oz.
828 oz.
920 oz.
1296 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 17768477
Brand: Keystone Cleanroom Products SBMGTVKHS0304
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Autoklave propposer til dampsterilisering. Medicinsk karakter DuPont Tyvek og HDPE-filmmaterialer giver overlegen tætningsstyrke for propper, tætninger og tunge udstyrsdele.
  • Designet til dampsterilisering af farmaceutisk produktionsudstyr og komponenter (propper og hætter)
  • 1073B Tyvek™ Side tillader dampgennemtrængning under sterilisering
  • Semi-transparant HDPE-filmside
  • Slagmodstand
  • Konsekvent stærke, dobbeltsvejsede fabriksforseglinger
  • Enestående mikrobiel barriere
  • Modstår rivning og punkteringer fra skarpe og tunge maskindele
  • Fremstillet og pakket ind ISO 6 Renrum
  • Overensstemmelsescertifikater sendes med alle forsendelser
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 7 oz.
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Lukketype Varmeforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Farmaceutisk udstyr
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Steriliseringsmetode Damp
Temperaturområde (engelsk) <250 °F
Temperaturområde (metrisk) <125 °C
Dimensioner (L x B) 4 x 3 tommer.
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 10.2 cm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 7.6 cm
Produkttype Autoklave taske