Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoklaverbar indpakning lille
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17798437 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 8 tommer
18 x 5 tommer.
3 x 2 tommer.
3 x 3 in.
36 x 5 tommer.
36 x 8 tommer.
4 x 4 tommer.
6 x 3 tommer
6 x 4 tommer.
6 x 6 tommer.
7 x 7 tommer.
7,5 x 7,5 tommer.
8 x 8 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Pakke med 500
Artikelnummer. 17798437
Brand: Keystone Cleanroom Products MGTVKSHEET0536
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en fremragende bakteriebarriere for overlegen ydeevne efter dampsterilisering. Skær ved hjælp af et automatiseret CAD-system ind ISO 8 og lavet af DuPont 1073B medicinsk karakter Tyvek .
  • Designet til dampsterilisering
  • Anbefales til brug sammen med en sekundær Tyvek™ Steriliseringspose
  • Hydrofobisk
  • Fremragende mikrobiel barriere
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Fnugfri - Kategori (Helmke tromme)
  • Fremstillet og pakket i en ISO 6 Renrum
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance COC
Lukketype Ingen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Farmaceutisk udstyr
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Steriliseringsmetode Damp
Temperaturområde (engelsk) <250 °F
Temperaturområde (metrisk) <125 °C
Dimensioner (L x B) 36 x 5 tommer.
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91.4 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 12.7 cm
Produkttype Steriliseringsindpakning