Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoklaverbart indpakningsmedium
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17798447 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
9 x 9 tommer.
11 x 9 tommer.
10 x 10 tommer.
12 x 12 tommer.
15 x 15 tommer.
16 x 16 tommer.
18 x 18 tommer
20 x 20 tommer.
24 x 24 tommer.
36 x 10 tommer.
36 x 18 tommer.
60 x 18 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 250
Pakke med 500
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
17798447 36 x 10 tommer. Pakke med 500
17768447 9 x 9 tommer. Pakke med 500
17778447 11 x 9 tommer. Pakke med 500
17788447 10 x 10 tommer. Pakke med 500
17708457 12 x 12 tommer. Pakke med 500
17718457 15 x 15 tommer. Pakke med 500
17728457 16 x 16 tommer. Pakke med 500
17738457 18 x 18 tommer Pakke med 500
17748457 36 x 18 tommer. Pakke med 250
17758457 60 x 18 tommer. Pakke med 100
17768457 20 x 20 tommer. Pakke med 500
17778457 24 x 24 tommer. Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17798447 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. MGTVKSHEET1036
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en fremragende bakteriebarriere for overlegen ydeevne efter dampsterilisering. Skær ved hjælp af et automatiseret CAD-system ind ISO 8 og lavet af DuPont 1073B medicinsk karakter Tyvek .
  • Designet til dampsterilisering
  • Anbefales til brug sammen med en sekundær Tyvek™ Steriliseringspose
  • Hydrofobisk
  • Fremragende mikrobiel barriere
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Fnugfri - Kategori (Helmke tromme)
  • Fremstillet og pakket i en ISO 6 Renrum
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance COC
Lukketype Ingen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Farmaceutisk udstyr
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Steriliseringsmetode Damp
Temperaturområde (engelsk) <250 °F
Temperaturområde (metrisk) <125 °C
Dimensioner (L x B) 36 x 10 tommer.
Længde (engelsk) 36 tommer.
Bredde (engelsk) 10 tommer
Produkttype Steriliseringsindpakning
Længde (metrisk) 91.4 cm
Bredde (metrisk) 25.4 cm