Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoklaverbart indpakningsmedium
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Beskrivelse
- Designet til dampsterilisering
- Anbefales til brug sammen med en sekundær Tyvek™ Steriliseringspose
- Hydrofobisk
- Fremragende mikrobiel barriere
- Modstår rivning og punkteringer
- Fnugfri - Kategori (Helmke tromme)
- Fremstillet og pakket i en ISO 6 Renrum
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | COC |
| Lukketype | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Farmaceutisk udstyr |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |