Få mere at vide
anti-Rabbit IgG, peroxidase-linked species-specific F(ab')2 fragment (from donkey) Secondary Antibody, Cytiva
Use for protein blotting, ELISA and immunocytochemistry applications. Anti-Rabbit IgG, peroxidase-linked species-specific F(ab')2 fragment (from donkey) Secondary Antibody, Cytiva, is a secondary antibody from donkey.
Brand: Life Science products Cytiva NA9340-1ML
Beskrivelse
Host Species: Donkey
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Immunogen: Rabbit IgG
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
Tekniske data
| IgG F(Ab')2 | |
| HRP | |
| Affinity Purified | |
| Secondary | |
| IgG |
| Monoclonal | |
| Donkey | |
| 1 mL | |
| Rabbit |
Sikkerhed og håndtering
- Rabbit IgG, HRP-linked F(ab') 2 Fragment, donkey
Signalord
- Advarsel
Farekategori
- Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Indeholder: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin3-one ¢EC no. 247-500-7! and 2-methyl-2H-isothiazol