Få mere at vide
200LT PETROLEUM ETHER 40-60 ºC
Brand:  Fisher Chemical P/1440/27
200LT PETROLEUM ETHER 40-60 ºC
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Produktkode 10510263
  • 6120.00 DKK / 200 L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner