Beskrivelse
- 6 x 175 white sheets (1,050 total)
- Low-lint
- Silicone free
- pH stable
- Ideal for solvent use, surface preparation and wiping harsh chemicals
- Designed with the aviation transport sector
- Certified to requirements of BMS 15-5F and AMZ 3819B
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Light-duty Industrial Wiper |
| Længde (engelsk) | 6 in. |
| Længde (metrisk) | 15.2 cm |
| Bredde (engelsk) | 8.9 in. |
| Bredde (metrisk) | 22.5 cm |
| Farve | White |
| Dimensioner (L x B) | 15,2 x 22,5 cm |
| Til brug med (udstyr) | WetTask™ Roll Wiper Dispenser |