Få mere at vide
Hellma™ Suprasil™ Quartz 104B Semi-Micro Cell Cuvetter
Kapacitet (metrisk):
1.4 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sælges i par
- Meget kemisk resistent
- Holder formen, selv ved høje temperaturer op til ca. 1000 °C
- 80% transmission fra 320 til 2500nm
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Semi-mikrocelle |
| Kapacitet (metrisk) | 1.4 mL |
| Materiale | Kvarts Suprasil |
| Lukningsmateriale | PTFE |
| Bredde (metrisk) interiør | 4mm |
| Mængde | 1 Hver |
| Vejlængde | 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 200 til 2500 nm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |