Få mere at vide
Hellma™ 104 Kvarts Suprasil Semi-mikroceller
Artikelnummer. 10485051
Kapacitet (metrisk):
1,4 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10485051
Brand: Hellma™ 1045040
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Semi-mikrocelle
Kapacitet (metrisk) 1,4 ml
Materiale Kvarts Suprasil
Lukningsmateriale PTFE
Bredde (metrisk) interiør 4mm
Mængde 1 Hver
Vejlængde 50 mm
Bølgelængdeområde 200 til 2500 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm