Få mere at vide
Testo™ 104-IR Dual Purpose IR og penetrationstermometer
Artikelnummer. 13207819
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +250 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
13207819 -50 °C til +250 °C
1 options
Artikelnummer. 13207819 Leverandør Testo™ Leverandørnr. 0560 1040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2900.65 DKK
    1446.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 1453.86 DKK
    50% Slukket
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Et alsidigt, vandtæt indtrængningstermometer kombineret med en infrarød sensor til både berørings- og berøringsfri temperaturmålinger.
  • En ideel løsning til alle aspekter af fødevareindustrien lige fra modtagelse af varer til fødevareinspektører
  • Præcis 2-punktslaser med 10:1 optik for nøjagtige, fejlfrie målinger
  • Super robust design, bygget til ekstrem og daglig brug
  • Stor, baggrundsbelyst, letlæselig LCD-skærm
  • Medfølgende farvestrimler hjælper med at forhindre krydskontaminering
  • Scanner overfladetemperaturen på individuelle fødevarer eller hele paller på afstand med den højeste nøjagtighed
  • Hvis en grænseværdi overskrides eller underskrides, er den foldbare gennemtrængningssonde også i stand til at måle kernetemperaturen
  • Passer nemt i en skjortelomme
  • Inkluderer termometer, brugervejledning, kalibreringsprotokol, selvklæbende farvestrimler, batterier
Tekniske data
Materiale ABS-plast
Opløsning 0,1°C
Vægt (metrisk) 197 g
Oversigt Beskyttelsesklasse IP65
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +250 °C
Batterilevetid 10 hr.
Batteritype 2 x AAA
Nøjagtighed ±1 °C fra− 50° til− 301.° C,± 0,5 °C fra− 30° til+ 99,9 °C,± 1% af mv for resterende rækkevidde
Vise LCD