Få mere at vide
Watson-Marlow 102R Pumpehoved med lavt flow
Artikelnummer. 17857973
Skift visning
Flowhastighed:
0,003 til 54 ml/min.
Artikelnummer. Flowhastighed
17857973 0,003 til 54 ml/min.
1 options
Artikelnummer. 17857973 Leverandør Watson-Marlow Leverandørnr. 013.7101.000
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
100 Series Low-flow, enkeltkanals pumpehoved er et kontinuerligt slangepumpehoved til intermitterende flowhastigheder op til 510 ml/min.
  • 102R lavstrømspumpehoveder accepterer, uden justering, alle Watson-Marlow rør fra 0,5 mm til 4,8 mm indvendig diameter med 1,6 mm vægtykkelse.
  • Pumpehovedet har en fjederbelastet rotor med to ruller og er velegnet til kontinuerlig brug op til 65 rpm, hvilket giver flowhastigheder på op til 106 ml/min.
  • I stand til at pumpe i begge retninger, 102R indstillet til rotation med uret vil give en længere slangelevetid.
  • Rotation mod uret er velegnet til pumpning mod større tryk.
  • Pumpehovedet fås med et udvalg af skinnematerialer og rotorfjedre.
  • Velegnet til enten en 6 mm eller 8 mm drivaksel, hvis den er monteret på brugernes drev.
  • Alle 102R pumpehoveder har et udvalg af monteringspunkter og en brudsikker klar polycarbonatskærm, som er hængslet for at give nem adgang til slangeskift.
  • Snap-in-forbindelser er også tilgængelige i stedet for de affjedrede rørklemmer.
  • Kompakt pumpehoved med lavt flow.
  • Affjedret rulledesign for længere rørlevetid og præcise flowhastigheder.
  • Nem kontinuerlig rørbelastning.
  • Op til 106 ml/min. kontinuerligt flow.
  • Op til 212 ml/min. intermitterende flow.
  • Pumpehovedet accepterer slangestørrelser med fem boringer til flow på 0,02 ml/min. til 212 ml/min.
Tekniske data
Flowhastighed 0,003 til 54 ml/min.
Model- 102R
Type Pumpehoved med lavt flow
Rotor materiale IXEF PARA (polyarylamid)
Hastighed 65 rpm
Maksimalt tryk 30 psi
Etui materiale Polycarbonat