Få mere at vide
Anritsu™ 100 mm rør silikone kabel overfladeprobe
Artikelnummer. p-8008897
Materiale:
Beskyttelse: Rustfrit stål høj temperatur; Kabel: Silikone
Beskytter: Polyimid; Kabel: Silikone
Temperaturområde (metrisk).:
0 °C til 400 °C
0 °C til 80 °C
Type:
90° (albue)
90° vinkel
Lige
Artikelnummer. 15318734
Brand: Anritsu™ A344K011TC1ANP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at måle temperaturen på stationære overflader. Anritsu™ 100 mm rørsiliconekabeloverfladeprober har flere konfigurationer for at imødekomme specifikke applikationsbehov.
  • Hoveddiameter: 12 mm
  • Beskyttelsesmaterialer giver passende termisk modstand
  • Type K termoelement
  • Standardgreb til håndholdt måling
  • Holdbarhed rang A; mere end 75.000 kontakter
  • Klasse 2 tolerancer i overensstemmelse med JIS C1602-1995
Tekniske data
Oversigt Standard greb; miniature stik
Materiale Beskyttelse: Rustfrit stål høj temperatur; Kabel: Silikone
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C
Type 90° (albue)
Diameter (metrisk) Kap 12 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Svartid 1,5 sek.
Temperatursensor Tolerance:± 2,5 °C (ved 100 °C overflade)