Få mere at vide
Endecotts™ 100 mm diameter rustfri stålramme og trådnet testsigter
Artikelnummer. 12984195
Skift visning
Porestørrelse:
32μ m
53μ m
1 mm
1,1 mm
125μ m
2 mm
250μ m
2,8 mm
355μ m
425μ m
4,75 mm
600μ m
9,5 mm
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse
12984195 4,75 mm
12954205 1,1 mm
12954215 125μ m
12974205 1 mm
12914205 2,8 mm
12934215 250μ m
12934205 2 mm
12914225 32μ m
12924215 355μ m
12914215 425μ m
12904215 600μ m
12944195 9,5 mm
12984215 53μ m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 12984195 Leverandør Endecotts™ Leverandørnr. 100SIW4.75
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 DKK
    713.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 336.68 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 17-02-2027
Brug disse testsigter til alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse. Endecotts™ Rustfri stålrammetestsigter kan leveres med åbningsstørrelser fra 125 mm ned til 20 mikron i fuld- og halvhøjde versioner.
  • Fremstillet med kun materialer af højeste kvalitet, tilgængelig i diameterstørrelser på 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 eller 450 mm samt i 3, 8, 12 eller 18 tommer.
  • Præcisionsramme (sikrer ensartet nestabilitet)
  • Præcis blænde (iht ISO 3310-1, ASTM E11 eller andre specifikationer)
  • Naturlig filet (frit flydende prøve)
  • Fuldstændig forseglet (ingen sprække til at miste materiale)
  • Jævnt spændt mesh (sikrer nøjagtig analyse)
  • Sikker kant (stor radius gør den behagelig at håndtere)
  • Serienummer (sikrer fuld sporbarhed)
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 4,75 mm
Produkttype Test-si
Certificeringer/compliance ISO 3310-1 & 2 krav, ASTM , BSI
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Til alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse
Diameter (metrisk) Udvendig 100 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål