Få mere at vide
Endecotts™ 100 mm diameter rustfri stålramme og trådnet testsigter
Artikelnummer. 12954215
Porestørrelse:
32μ m
53μ m
1 mm
1.1 mm
125μ m
2 mm
250μ m
2.8 mm
355μ m
425μ m
4.75 mm
600μ m
9.5 mm
Artikelnummer. 12954215
Brand: Endecotts™ 100SIW.125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse testsigter til alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse. Endecotts™ Rustfri stålrammetestsigter kan leveres med åbningsstørrelser fra 125 mm ned til 20 mikron i fuld- og halvhøjde versioner.
  • Fremstillet med kun materialer af højeste kvalitet, tilgængelig i diameterstørrelser på 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 eller 450 mm samt i 3, 8, 12 eller 18 tommer.
  • Præcisionsramme (sikrer ensartet nestabilitet)
  • Præcis blænde (iht ISO 3310-1, ASTM E11 eller andre specifikationer)
  • Naturlig filet (frit flydende prøve)
  • Fuldstændig forseglet (ingen sprække til at miste materiale)
  • Jævnt spændt mesh (sikrer nøjagtig analyse)
  • Sikker kant (stor radius gør den behagelig at håndtere)
  • Serienummer (sikrer fuld sporbarhed)
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 125μ m
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310-1 & 2 krav, ASTM , BSI
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Til alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse
Diameter (metrisk) Udvendig 100 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål