Få mere at vide
Endecotts™ 100 mm diameter rustfri stålramme og trådnet testsigter
Artikelnummer. 12954205
Skift visning
Porestørrelse:
32μ m
53μ m
1 mm
1,1 mm
125μ m
2 mm
250μ m
2,8 mm
355μ m
425μ m
4,75 mm
600μ m
9,5 mm
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse
12954205 1,1 mm
12954215 125μ m
12974205 1 mm
12914205 2,8 mm
12934215 250μ m
12934205 2 mm
12914225 32μ m
12924215 355μ m
12984195 4,75 mm
12914215 425μ m
12904215 600μ m
12944195 9,5 mm
12984215 53μ m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 12954205 Leverandør Endecotts™ Leverandørnr. 100SIW1.40
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse testsigter til alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse. Endecotts™ Rustfri stålrammetestsigter kan leveres med åbningsstørrelser fra 125 mm ned til 20 mikron i fuld- og halvhøjde versioner.
  • Fremstillet med kun materialer af højeste kvalitet, tilgængelig i diameterstørrelser på 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 eller 450 mm samt i 3, 8, 12 eller 18 tommer.
  • Præcisionsramme (sikrer ensartet nestabilitet)
  • Præcis blænde (iht ISO 3310-1, ASTM E11 eller andre specifikationer)
  • Naturlig filet (frit flydende prøve)
  • Fuldstændig forseglet (ingen sprække til at miste materiale)
  • Jævnt spændt mesh (sikrer nøjagtig analyse)
  • Sikker kant (stor radius gør den behagelig at håndtere)
  • Serienummer (sikrer fuld sporbarhed)
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Porestørrelse 1,1 mm
Type Test sigte
Certificeringer/compliance ISO 3310-1 & 2 krav, ASTM , BSI
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Til alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse
Diameter (metrisk) Udvendig 100 mm
Rammemateriale Rustfrit stål
Mesh materiale Rustfrit stål