Få mere at vide
Endecotts™ 100 mm diameter rustfri stålramme og trådnet testsigter
Porestørrelse:
32μ m
53μ m
1 mm
1,1 mm
125μ m
2 mm
250μ m
2,8 mm
355μ m
425μ m
4,75 mm
600μ m
9,5 mm
Beskrivelse
- Fremstillet med kun materialer af højeste kvalitet, tilgængelig i diameterstørrelser på 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 eller 450 mm samt i 3, 8, 12 eller 18 tommer.
- Præcisionsramme (sikrer ensartet nestabilitet)
- Præcis blænde (iht ISO 3310-1, ASTM E11 eller andre specifikationer)
- Naturlig filet (frit flydende prøve)
- Fuldstændig forseglet (ingen sprække til at miste materiale)
- Jævnt spændt mesh (sikrer nøjagtig analyse)
- Sikker kant (stor radius gør den behagelig at håndtere)
- Serienummer (sikrer fuld sporbarhed)
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Hver |
| Porestørrelse | 2 mm |
| Type | Test sigte |
| Certificeringer/compliance | ISO 3310-1 & 2 krav, ASTM , BSI |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (applikation) | Til alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 100 mm |
| Rammemateriale | Rustfrit stål |
| Mesh materiale | Rustfrit stål |