Få mere at vide
KGW Isotherm™ 100 ml Dewar-bærekolbe
Artikelnummer. 10221031
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10221031 100 ml
1 options
Artikelnummer. 10221031 Leverandør KGW Isotherm™ Leverandørnr. 1021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.00 DKK
    610.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.92 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 56mm
Til brug med (applikation) Køling af små prøver, Opbevaring: flydende nitrogen (LN2), tøris (CO2)andre kølemidler
Højde (metrisk) Indvendig 90mm
Højde (metrisk) 135mm
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) Indvendig 40 mm
Materiale Borosilikatglas