Få mere at vide
Chem Lab 100ML BROME SOL. KBR 300G+300G BR2/L H2O EUR.PH
Brand: Chem Lab CL07.0220.0100
100ML BROME SOL. KBR 300G+300G BR2/L H2O EUR.PH
Sikkerhed og håndtering
- Bromine solution
Signalord
- Fare
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Indeholder: Bromine