missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nalorphine Hydrochloride, Mikromol™

Artikelnummer. 17932486
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17932486

Brand: Mikromol MM1013.00

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Nalorphine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nalorphine Hydrochloride
CAS 57-29-4
Analyt- eller komponentnavne Nalorphine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H21 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-(2-propen-1-yl)-, hydrochloride (1:1), (5α,6α)-Morphinan-3,6-diol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-(2-propenyl)-, hydrochloride, (5α,6α)- (9CI), Morphinan-3,6α-diol, 17-allyl-7,8-didehydro-4,5α-epoxy-, hydrochloride (8CI), N-Allylnormorphine hydrochloride, NIH 10124, Naline hydrochloride, Nalorphine chloride, Nalorphine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H21NO3.ClH/c1-2-8-20-9-7-19-12-4-6-15(22)18(19)23-17-14(21)5-3-11(16(17)19)10-13(12)20;/h2-6,12-13,15,18,21-22H,1,7-10H2;1H/t12-,13+,15-,18-,19-;/m0./s1
SMIL Cl.O[C@H]1C=C[C@H]2[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3CC=C)c45
IUPAC navn (4R,4aR,7S,7aR,12bS)-3-prop-2-enyl-2,4,4a,7,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7,9-diol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 347.836
Mængde 100 mg
Formel vægt 347.129 g/mol
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.