Få mere at vide
Melperone, Mikromol™
Artikelnummer. 17962836
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. 17962836
Brand: Mikromol MM0321.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Melperone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Melperone
CAS 3575-80-2
Analyt- eller komponentnavne Melperone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H22 F N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-(4-methyl-1-piperidinyl)-, Butyrophenone, 4'-fluoro-4-(4-methylpiperidino)- (7CI,8CI), g-(4-Methylpiperidino)-p-fluorobutyrophenone, 4'-Fluoro-4-(4-methylpiperidino)butyrophenone, 4-Fluoro-g-(4-methylpiperidino)butyrophenone, Buronil, FG 5111, Flubuperone, Melperone, Methylperone, g-(4-Methylpiperidino)-p-fluorobutyrophenone, 4-Fluoro-g-(4-methylpiperidino)butyrophenone
InChI formel InChI=1S/C16H22FNO/c1-13-8-11-18(12-9-13)10-2-3-16(19)14-4-6-15(17)7-5-14/h4-7,13H,2-3,8-12H2,1H3
SMIL CC1CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1
IUPAC navn 1-(4-fluorophenyl)-4-(4-methylpiperidin-1-yl)butan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 263.35
Mængde 100 mg
Formel vægt 263.1685 g/mol