missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mebeverine Hydrochloride, Mikromol™

Artikelnummer. 17901156
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17901156

Brand: Mikromol MM0319.00

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Mebeverine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mebeverine Hydrochloride
CAS 2753-45-9
Analyt- eller komponentnavne Mebeverine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H35 N O5 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Mebeverine Hydrochloride, 3,4-Dimethoxybenzoic acid 4-[ethyl[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]butyl ester hydrochloride, 4'-[N-Ethyl-1'-methyl-2'-(4''-methoxyphenyl)ethylamino]butyl 3,4-dimethoxybenzoate hydrochloride, CSAG 144, Colofac, Colospasmin, Duspatal, Duspatalin, Mebeverine hydrochloride, NSC 169101, 4-[Ethyl(p-methoxy-alpha-methylphenethyl)amino]veratric acid butyl ester hydrochloride, 4-[Ethyl(p-methoxy-alpha-methylphenethyl)amino]-1-butanol veratrate hydrochloride, 4-[Ethyl(p-methoxy-alpha-methylphenethyl)amino]butyl veratrate hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C25H35NO5.ClH/c1-6-26(19(2)17-20-9-12-22(28-3)13-10-20)15-7-8-16-31-25(27)21-11-14-23(29-4)24(18-21)30-5;/h9-14,18-19H,6-8,15-17H2,1-5H3;1H
SMIL Cl.CCN(CCCCOC(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1)C(C)Cc2ccc(OC)cc2
IUPAC navn 4-[ethyl-[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]butyl 3,4-dimethoxybenzoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 466.01
Mængde 100 mg
Formel vægt 465.2282 g/mol
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.