missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lansoprazole Sulfide N-Oxide, Mikromol™

Artikelnummer. 17964176
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17964176

Brand: Mikromol MM0474.11

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Lansoprazole Sulfide N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lansoprazole Sulfide N-Oxide
CAS 163119-30-0
Analyt- eller komponentnavne Lansoprazole Sulfide N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H14 F3 N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-[[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-, N-oxide, 2-[[[4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-3-methyl-1-oxopyridin-2-yl]methyl]sulfanyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Sulfide N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25-15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21)
SMIL Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CSc2nc3ccccc3[nH]2
IUPAC navn 2-[[3-methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-1-ium-2-yl]methylsulfanyl]-1H-benzimidazole
Molekylvægt (g/mol) 369.36
Mængde 100 mg
Formel vægt 369.0759 g/mol
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.