missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Omeprazole EP Impurity H, Mikromol™

Artikelnummer. 17903856
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17903856 100 mg
30052306 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17903856 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0095.15

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Omeprazole EP Impurity H
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
CAS 863029-89-4
Analyt- eller komponentnavne 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C16 H16 Cl N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, Omeprazole Imp. H (EP), Omeprazole Impurity H
InChI formel InChI=1S/C16H16ClN3O2S/c1-9-7-18-14(10(2)15(9)17)8-23(21)16-19-12-5-4-11(22-3)6-13(12)20-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
SMIL COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(Cl)c3C
IUPAC navn 2-[(4-chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
Molekylvægt (g/mol) 349.84
Mængde 100 mg
Formel vægt 349.0652 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.