Få mere at vide
Stainless Steel, Custom 455, S45500, 100g, ARMI∣MBH
Artikelnummer. 17932646
Mængde:
100 g
Artikelnummer. 17932646
Brand: ARMI/MBH IARM16CC
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Stainless Steel, Custom 455, S45500, 100g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium/Boron/Oxygen/Arsenic/Carbon/Nitrogen/Tin/Phosphorus/Tungsten/Molybdenum/Cobalt/Manganese/Silicon/Vanadium/Aluminium/Niobium/Titanium/Copper/Nickel/Chromium
CAS 7439-89-6
Mængde 100 g
Form Pieces
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Zirconium 0.001 %/Boron 0.0011 %/Oxygen 0.0014 %/Arsenic 0.003 %/Carbon 0.003 %/Nitrogen 0.003 %/Tin 0.003 %/Phosphorus 0.007 %/Tungsten 0.008 %/Molybdenum 0.009 %/Cobalt 0.017 %/Manganese 0.024 %/Silicon 0.03 %/Vanadium 0.07 %/Aluminium 0.072 %/Niobium 0.248 %/Titanium 1.16 %/Copper 2.08 %/Nickel 8.23 %/Chromium 11.34 %