Få mere at vide
10074-G5, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493228
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493228 10 mg -
16485957 5 mg -
16482676 25 mg 25mg
16479776 50 mg -
16464496 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493228 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100996
MedChemExpress 10074-G5 is an inhibitor of c-Myc-Max dimerization with an IC50 of 146 μM.
10074-G5 is an inhibitor of c-Myc-Max dimerization with an IC50 of 146 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10074-G5
Fysisk form Solid
CAS 413611-93-5
Farve Red
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H12N4O3
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 28 mg/mL (84.26 mM)
SMIL O=[N+]([O-])C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3)C4=NON=C41
Molekylvægt (g/mol) 332.31
Formel vægt 332.31
Procent renhed 98.52%