Få mere at vide
10058-F4, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447019
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447019 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 15447019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65650.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 403811-55-2 | C12H11NOS2 | 249,346 g/mol
En c-Myc-hæmmer, der inducerer apoptose
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10058-F4
CAS 403811-55-2
Farve Gul
Molekylær formel C12H11NOS2
MDL nummer MFCD00758517
Mængde 10 mg
Synonym c-myc inhibitor, 5e-5-4-ethylbenzylidene-2-mercapto-1,3-thiazol-4 5h-one, 5-4-ethylphenyl methylene-2-thioxo-4-thiazolidinone, e-5-4-ethylbenzylidene-2-mercaptothiazol-4 5h-one, z,e-5-4-ethylbenzylidine-2-thioxothiazolidin-4-one, 5e-5-4-ethylphenyl methylidene-2-sulfanyl-1,3-thiazol-4-one, 5e-5-4-ethylphenyl methylidene-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one, 10058-f hplc , solid
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO; Opløseligt i vand ved koncentrationer under 2 mg/ml
InChI nøgle SVXDHPADAXBMFB-JXMROGBWSA-N
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
IUPAC navn (5E)-5-[(4-ethylphenyl)methyliden]-2-sulfanyliden-1,3-thiazolidin-4-on
Molekylvægt (g/mol) 249.346
PubChem CID 1271002
Formel vægt 249.35
Fysisk form Fast stof