Få mere at vide
10058-F4, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465298
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16465298 10 mg
16421507 50 mg
16418017 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16465298 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12702
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress 10058-F4 is a c-Myc inhibitor that prevents c-Myc-Max dimerization and transactivation of c-Myc target gene expression.
10058-F4 is a c-Myc inhibitor that prevents c-Myc-Max dimerization and transactivation of c-Myc target gene expression.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 10058-F4
Fysisk form Solid
CAS 403811-55-2
Farve Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H11NOS2
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 41 mg/mL (164.43 mM)
SMIL O=C1NC(S/C1=C/C2=CC=C(CC)C=C2)=S
Molekylvægt (g/mol) 249.35
Formel vægt 249.35
Procent renhed 99.18%