Få mere at vide
Allihn cooler with cut, DURAN 25cm
Brand:  Karl Hecht 41987024
Allihn cooler with cut, DURAN 25cm
Produktkode 10013701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    631.05 DKK
    516.11 DKK / Hver
    Save 114.94 DKK
    18% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-03-2026
Tilføj til indkøbskurv