Få mere at vide
Thermo Scientific™ 1000 ml polypropylen flaske
Artikelnummer. 15319695
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15319695 1000 mL Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 15319695 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75007300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1295.00 DKK
    1268.68 DKK / Pakke med 4
    Spare 26.32 DKK
    2% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maksimer gennemløbet ved at kombinere 1000mL polypropylenflasker med Thermo Scientific rotorer.
Kombiner 1000mL polypropylenflasker med Thermo Scientific TX-1000 eller BIOFlex HC rotorer til et komplet system og maksimerer dit laboratoriums gennemløb.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) TX-1000, BIOFlex HC rotorer
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (engelsk) 33,81 oz.
Produkttype Centrifuge flaske