Få mere at vide
KGW Isotherm™ Dewar cylindriske isolerede kolber
Kapacitet (metrisk):
300 ml
1 l
1500 ml
2 l
Inkluderer:
Intet sidegreb
Med sidegreb
Højde (metrisk) Indvendig:
190 mm
235 mm
240 mm
245 mm
290 mm
340 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
47 mm
77 mm
90 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Nem håndtering
- Køling af små prøver
- Fuldt forsølvet som standard
- Fleksible applikationer i laboratoriet
- Fås med eller uden sidegreb
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 95mm |
| Til brug med (applikation) | Køling af små prøver, opbevaring af flydende nitrogen, tøris, andre kølemidler og som isoleringskolbe |
| Højde (metrisk) Indvendig | 235 mm |
| Højde (metrisk) | 290mm |
| Inkluderer | Intet sidegreb |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 77 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |