Få mere at vide
KGW Isotherm™ Dewar cylindriske isolerede kolber
Beskrivelse
- Nem håndtering
- Køling af små prøver
- Fuldt forsølvet som standard
- Fleksible applikationer i laboratoriet
- Fås med eller uden sidegreb
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 120mm |
| Til brug med (applikation) | Køling af små prøver, Opbevaring: flydende nitrogen (LN2), tøris (CO2)andre kølemidler |
| Højde (metrisk) Indvendig | 290 mm |
| Højde (metrisk) | 345mm |
| Inkluderer | Intet sidegreb |
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 100 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |