Få mere at vide
KGW Isotherm™ Dewar cylindriske isolerede kolber
Beskrivelse
- Nem håndtering
- Køling af små prøver
- Fuldt forsølvet som standard
- Fleksible applikationer i laboratoriet
- Fås med eller uden sidegreb
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 115mm |
| Til brug med (applikation) | Køling af små prøver, opbevaring af flydende nitrogen, tøris, andre kølemidler og som isoleringskolbe |
| Højde (metrisk) Indvendig | 245 mm |
| Højde (metrisk) | 300mm |
| Inkluderer | Med sidegreb |
| Kapacitet (metrisk) | 1500 ml |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 90 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |