Få mere at vide
KGW Isotherm™ Dewar cylindriske isolerede kolber
Artikelnummer. 10433501
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
300 ml
1 l
1500 ml
2 l
Inkluderer:
Intet sidegreb
Med sidegreb
Højde (metrisk) Indvendig:
190 mm
235 mm
240 mm
245 mm
290 mm
340 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
47 mm
77 mm
90 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Højde (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
10433501 1 l Intet sidegreb 235 mm 77 mm Hver
10067890 300 ml Intet sidegreb 190 mm 47 mm -
10790232 1500 ml Intet sidegreb 240 mm 100 mm -
10558672 1500 ml Med sidegreb 245 mm 90 mm -
10109560 1500 ml Intet sidegreb 245 mm 90 mm -
10740412 2 l Intet sidegreb 290 mm 100 mm -
10169600 2 l Intet sidegreb 340 mm 90 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10433501 Leverandør KGW Isotherm™ Leverandørnr. 10211
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Til opbevaring og isolering af temperaturfølsomme varer som tøris, flydende nitrogen og andre kølemidler. KGW Isotherm™ Dewar Cylindrical Isolated Flasks har et robust design lavet af borosilikatglas 3.3.
  • Nem håndtering
  • Køling af små prøver
  • Fuldt forsølvet som standard
  • Fleksible applikationer i laboratoriet
  • Fås med eller uden sidegreb
Tekniske data
Farve Blå
Diameter (metrisk) Udvendig 95mm
Til brug med (applikation) Køling af små prøver, opbevaring af flydende nitrogen, tøris, andre kølemidler og som isoleringskolbe
Højde (metrisk) Indvendig 235 mm
Højde (metrisk) 290mm
Inkluderer Intet sidegreb
Kapacitet (metrisk) 1 l
Diameter (metrisk) Indvendig 77 mm
Materiale Borosilikatglas