Få mere at vide
KGW Isotherm™ Dewar cylindriske isolerede kolber
Artikelnummer. 10169600
Kapacitet (metrisk):
300 ml
1 l
1500 ml
2 l
Inkluderer:
Intet sidegreb
Med sidegreb
Højde (metrisk) Indvendig:
190 mm
235 mm
240 mm
245 mm
290 mm
340 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
47 mm
77 mm
90 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10169600
Brand: KGW Isotherm™ 10215
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til opbevaring og isolering af temperaturfølsomme varer som tøris, flydende nitrogen og andre kølemidler. KGW Isotherm™ Dewar Cylindrical Isolated Flasks har et robust design lavet af borosilikatglas 3.3.
  • Nem håndtering
  • Køling af små prøver
  • Fuldt forsølvet som standard
  • Fleksible applikationer i laboratoriet
  • Fås med eller uden sidegreb
Tekniske data
Farve Blå
Diameter (metrisk) Udvendig 115mm
Til brug med (applikation) Køling af små prøver, Opbevaring: flydende nitrogen (LN2), tøris (CO2)andre kølemidler
Højde (metrisk) Indvendig 340 mm
Højde (metrisk) 390mm
Inkluderer Intet sidegreb
Kapacitet (metrisk) 2 l
Diameter (metrisk) Indvendig 90 mm
Materiale Borosilikatglas