Få mere at vide
Wetting cap for 12mm electrodes
Brand:  SI Analytics 285123185
Wetting cap for 12mm electrodes
Produktkode 10009890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.25 DKK
    48.50 DKK / Hver
    Save 8.75 DKK
    15% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 12-02-2026
Tilføj til indkøbskurv